Metaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15292.18
A15292.0B
A15292.30
A15292.18EA
407
DKK
A15292.18
A15292.0B
A15292.30
Metaldehyde 98%
Metaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 108-62-3
Molecular Formula: C8H16O4
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 55°(131°F)
Melting Point: 192-196° subl.
UN No.: UN1332
MDL No.: MFCD00071549
Formel:
C₈H₁₆O₄ Smeltepunkt: 192…196 °C (subl.) Flammepunkt: 55 °C (131 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134115 CAS-nummer: 108-62-3 EINECS: 203-600-2 UN nummer: 1332 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,5923 |