3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
A15229.06 A15229.14
A15229.06EA 899 DKK
A15229.06 A15229.14
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 4771-80-6 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4815 Melting Point: 16-18° Boiling Point: 120-122°/10mm Solubility: V sol Beilstein Reference: 1617723 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00013781
Formel: C₇H₁₀O₂
Molekylvægt: 126.16 g/mol
Kogepunkt: 120…122 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 16…18 °C
Massefylde: 1.082
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013781
CAS-nummer: 4771-80-6
EINECS: 225-314-7
ADR: 8 III