2-Phenyl-2-pentenal mixture E/Z ≥90%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 90+%
CAS No.: 3491-63-2
Molecular Formula: C11H12O
Formula Weight: 160.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₂O Kogepunkt: 124…126 °C (14 mmHg) Massefylde: 1,005 Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00051835 CAS-nummer: 3491-63-2 |