Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13553.22 A13553.14
A13553.22EA 1360 DKK
A13553.22 A13553.14
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 57683-71-3 Molecular Formula: C8H9NO4S Formula Weight: 215.23 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00009808
Formel: C₈H₉NO₄S
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009808
CAS-nummer: 57683-71-3
EINECS: 260-903-2