Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate
A13095.06
A13095.14
A13095.06EA
1190
DKK
A13095.06
A13095.14
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 99%
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 37619-24-2
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 116477
MDL No.: MFCD00052747
Formel:
C₇H₉NO₂ Molekylvægt: 139.16 g/mol Kogepunkt: 96…98 °C (15 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052747 CAS-nummer: 37619-24-2 |