3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12890.06 A12890.14
A12890.06EA 334 DKK
A12890.06 A12890.14
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Purity: 95% CAS No.: 24801-88-5 Molecular Formula: C10H21NO4Si Formula Weight: 247.37 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Mild Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 4404652 UN No.: UN2927 MDL No.: MFCD00051459
Formel: C₁₀H₂₁NO₄Si
Kogepunkt: 238 °C
Massefylde: 0,990
Flammepunkt: 77 °C (170 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051459
CAS-nummer: 24801-88-5
EINECS: 246-467-6
ADR: 6.1,II