Platinum 5% on carbon, tør
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11186.06 A11186.14 A11186.03
A11186.06EA 1530 DKK
A11186.06 A11186.14 A11186.03
Platinum 5% on carbon, tør
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529