3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11005.09 A11005.18
A11005.09EA 616 DKK
A11005.09 A11005.18
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Purity: 98% CAS No.: 1656-48-0 Molecular Formula: O(CH2CH2CN)2 Formula Weight: 124.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 119-121°/1mm MDL No.: MFCD00001960
Formel: C₆H₈N₂O
Kogepunkt: 119…121 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,043
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001960
CAS-nummer: 1656-48-0
EINECS: 216-750-9