3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Chloropropane-1-sulphonyl chloride
A10631.09
A10631.18
A10631.30
A10631.09EA
1060
DKK
A10631.09
A10631.18
A10631.30
3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1633-82-5
Molecular Formula: C3H6Cl2O2S
Formula Weight: 177.05
Flash Point:
Formel:
C₃H₆Cl₂O₂S Kogepunkt: 70 °C (0,5 mmHg) Massefylde: 1,456 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007463 CAS-nummer: 1633-82-5 EINECS: 216-646-3 ADR: 8,II |