Cholesteryl chloride 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10433.14 A10433.22
A10433.14EA 795 DKK
A10433.14 A10433.22
Cholesteryl chloride 98%
Cholesteryl chloride
Formel: C₂₇H₄₅Cl
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003632
CAS-nummer: 910-31-6
EINECS: 213-004-4