Titanium nickel composite (70:30), powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
88384.22
88384.36
88384.22EA
3000
DKK
88384.22
88384.36
Titanium nickel composite (70:30), powder -325 mesh
Titanium nickel composite
Molecular Formula: Ti:Ni; 70:30 wt%
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD02091734
Formel:
Ti:Ni Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02091734 UN nummer: 3089 ADR: 4.1 II |