Iridium, black ≥99.95% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
47150.ME 47150.04 47150.09
47150.MEEA 5270 DKK
47150.ME 47150.04 47150.09
Iridium, black ≥99.95% (metals basis)
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20-30m2/g Appearance: Black UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Molekylvægt: 192.22 g/mol
Kogepunkt: 5300
Smeltepunkt: 2450
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III