Iridium, black ≥99.95% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
47150.ME
47150.04
47150.09
47150.MEEA
5270
DKK
47150.ME
47150.04
47150.09
Iridium, black ≥99.95% (metals basis)
Iridium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: S.A. 20-30m2/g
Appearance: Black
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011062 CAS-nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III |