Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
45814.MD 45814.03
45814.MDEA 1220 DKK
45814.MD 45814.03
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Formel: C₄₂H₄₂P₂Pd
Smeltepunkt: 220…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12911908
CAS-nummer: 69861-71-8