Platinum 5% on alumina, powder, reduced
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
44222.14 44222.22 44222.06
44222.14EA 6180 DKK
44222.14 44222.22 44222.06
Platinum 5% on alumina, powder, reduced
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD03458043
Formel: Pt
Molekylvægt: 195.08 g/mol
Kogepunkt: 3827
Smeltepunkt: 1769
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689