Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), powder -40+80 mesh Type 316
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42944.30
42944.A1
42944.30EA
903
DKK
42944.30
42944.A1
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), powder -40+80 mesh Type 316
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
MDL No.: MFCD00148499