Methylenblåt 1% (w/v) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42771.AE
42771.AP
42771.AEEA
401
DKK
42771.AE
42771.AP
Methylenblåt 1% (w/v) i vandigopløsning
Methylenblåt
Molecular Formula: C16H18ClN3S
Formula Weight: 319.86
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00012111
Formel:
C₁₆H₁₈ClN₃S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150008 CAS-nummer: 61-73-4 |