Amberlite® IRA-67 ion exchange resin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42253.30 42253.A1 42253.A7
42253.30EA 637 DKK
42253.30 42253.A1 42253.A7
Amberlite® IRA-67 ion exchange resin
Amberlite® IRA-67
CAS No.: 80747-90-6 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00145567
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145567
CAS-nummer: 80747-90-6
Merck Index: 14,382