Hexachloroplatinsyre solution (20% Pt)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
40177.NA
40177.NJ
40177.NAEA
5890
DKK
40177.NA
40177.NJ
Hexachloroplatinsyre solution (20% Pt)
Hexachloroplatinsyre
Formel:
H₂Cl₆Pt Molekylvægt: 409.81 g/mol Smeltepunkt: 60 Massefylde: 2.431 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011330 CAS-nummer: 16941-12-1 EINECS: 241-010-7 UN nummer: 3264 ADR: 8 III Merck Index: 14,7526 |