Hexachloroplatinsyre solution (20% Pt)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
40177.NA 40177.NJ
40177.NAEA 5890 DKK
40177.NA 40177.NJ
Hexachloroplatinsyre solution (20% Pt)
Hexachloroplatinsyre
Formel: H₂Cl₆Pt
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011330
CAS-nummer: 16941-12-1
EINECS: 241-010-7
UN nummer: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7526