Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
39736.36
39736.A1
39736.36EA
1640
DKK
39736.36
39736.A1
Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) i vandigopløsning
Dihydrogen hexafluorotitanate
CAS No.: 17439-11-1
Molecular Formula: H2TiF6
Formula Weight: 163.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.69
Odour: Pungent
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00049647
Formel:
H₂TiF₆ Massefylde: 1,69 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00049647 CAS-nummer: 17439-11-1 EINECS: 241-460-4 UN nummer: 2922 ADR: 8,II |