Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
39554.36
39554.A3
39554.36EA
1280
DKK
39554.36
39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Zinc naphthenate
CAS No.: 12001-85-3
Flash Point:
Formel:
2(C₁₁H₇O₂)·Zn Massefylde: 1,01 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00147699 CAS-nummer: 12001-85-3 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |