Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
39174.22
39174.14
39174.22EA
2830
DKK
39174.22
39174.14
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 2233-42-3
Molecular Formula: C32H60O8Zr
Formula Weight: 664.04
Flash Point:
Formel:
C₃₂H₆₀O₈Zr Flammepunkt: >93 °C (199 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00072684 CAS-nummer: 2233-42-3 EINECS: 218-776-6 |