Ammoniumdimolybdat 4% (w/v) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35578.AP
35578.K2
35578.APEA
700
DKK
35578.AP
35578.K2
Ammoniumdimolybdat 4% (w/v) i vandigopløsning
Ammonium dimolybdate
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7
Formula Weight: 339.95
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010882
Formel:
H₈Mo₂N₂O₇ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010882 CAS-nummer: 27546-07-2 |