Carnauba wax
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
31117.30
31117.A1
31117.A7
31117.30EA
584
DKK
31117.30
31117.A1
31117.A7
Carnauba wax
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Physical Form: Flakes
Density: 0.990-0.999
Refractive Index: 1.4500
Odour: Odourless
Melting Point: 82-86°
MDL No.: MFCD00130724
Smeltepunkt:
82…86 °C Massefylde: 0,990…0.999 g/mL Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00130724 CAS-nummer: 8015-86-9 EINECS: 232-399-4 Merck Index: 14,1846 |