Palladium, black ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00659.03 00659.06
00659.03EA 4280 DKK
00659.03 00659.06
Palladium, black ≥99.9% (metals basis)
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: S.A. typically 20m2/g Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Kogepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1555 °C
Massefylde: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,07121