Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (36,7% Pd)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10493.03 10493.06
10493.03EA 1630 DKK
10493.03 10493.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (36,7% Pd)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formel: C₈H₁₂Cl₂Pd
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012412
CAS-nummer: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8