VWR® Kemiske sikkerhedsdragter
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-8379EA 1280 DKK
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR® Kemiske sikkerhedsdragter
Engangsbeklædning
Disse robuste og lette beskyttelsesdragter er fremstillet af et optimeret uvævet PE-materiale. Den blødere fornemmelse og åbne struktur giver stadig passende type 5 og 6 barrierebeskyttelse og forbliver både luft- og fugtgennemtrængelig.
  • Todelt hætte, lynlås med flap
  • Elastik ved håndled, ankler og talje (syet i)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-1) på ydersiden
  • Syede udvendige sømme i gult med henblik på visuel identifikation og differentiering
  • Giver beskyttelse mod radioaktiv stråling (EN 1073-2)
Farve: Hvid
Vægt: <180 g
Certificeringer: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
Emballering: Pakket enkeltvis, 25 dragter indpakket i plastik.