Membranfiltre, type 250
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
25006-50-N 25006-90-G 25006-13-N 25006-25-N 25006-47-N 25007-13-N 25007-25-N 25007-47-N 25007-90-G 25007-50-N
512-7913EA 1620 DKK
512-7913 SART25006-90-G 512-7116 611-0721 611-0722 512-7118 611-0723 611-0724 512-7912 SART25007-50-N
Membranfiltre, type 250
Filtre Membranfiltre
Hydrofilt polyamid (nylon) membranfiltre. Til filtrering af alkaline opløsninger og organiske opløsningsmidler.