Escin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J66968.03 J66968.06 J66968.09
J66968.03EA 1100 DKK
J66968.03 J66968.06 J66968.09
Escin ≥98%
Escin
Formel: C₅₅H₈₆O₂₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00076054
CAS-nummer: 6805-41-0
EINECS: 229-880-6
Merck Index: 14,3696