Volumetriske reagenser til vandbestemmelse ved Karl Fischer-metoden
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
85450.290EA 1190 DKK
85450.290 85451.290 85452.290 85453.290 85454.290 85455.290 85456.290 85457.290 85458.290 85459.290 85461.290 85462.290 85463.290 85464.290 85465.290 85466.290 85468.290 85469.290 85453.320 85451.320 85452.320 85457.320 85463.320 85499.290
Volumetriske reagenser til vandbestemmelse ved Karl Fischer-metoden
Karl Fischer titranter og reagenser
Disse reagenser er særligt egnede til vandbestemmelse, herunder analyse aldehyder og ketoner.
  • Hurtige og stabile endepunkter for nøjagtige resultater igen og igen
  • Lav toksicitet og pyridinfri
  • Giver ensartede resultater