Skærefaste handsker, uvex C300 foam
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6054407 6054408 6054409 6054410 6054411
112-4434EA 1300 DKK
112-4434 112-4435 112-4436 112-4437 112-4438
Skærefaste handsker, uvex C300 foam
Handsker
Disse bambus-viskose/Dyneema®/glas/polykarbonat-handsker har en HPE SoftGrip-Foam-belægning på håndfladen og fingrene. Bamboo TwinFlex®-teknologien sikrer maksimal snitmodstand, fremragende slidstyrke og fremragende bærekomfort.
  • Medium snitbeskyttelse (Cut 3)
  • Yderst komfortabel takket være uvex klimazone
  • Fremragende smidighed, høj slidstyrke
  • Fugtafvisende
  • Silikonefri ifølge tryktest
Typiske anvendelser omfatter: rumfarts- og bilindustrien, byggeri, konstruktion, vedligeholdelse, metalindustrien, olie og gas samt transport. Velegnede til multiberøringshandlinger ved industrielle monitorer.
Certificeringer: EN 388:2016 (4X42C)
Certificeret i henhold til Oeko-Tex® Standard 100