Industrihandsker, uvex phynomic XG
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6007009 6007007 6007008 6007010 6007011 6007006 6007012 6007005
112-4425EA 493 DKK
112-4425 112-4423 112-4424 112-4426 112-4427 112-4523 UVEX6007012 UVEX6007005
Industrihandsker, uvex phynomic XG
Handsker
Uvex phynomic XG tilbyder det bedste oliegreb i sin klasse. Foringerne af polyamid/elasthan har en innovativ aqua-polymer Xtra Grip skumbelægning, som også er særdeles fleksibel og yderst robust.
  • Ekstremt langsom væskegennemtrængning giver yderligere beskyttelse af huden
  • Høj slidstyrke, høj grad af smidighed
  • Ekstra hudpasform giver en naturlig fornemmelse
  • Fleksibel konstruktion reducerer træthed
  • Fri for allergifremkaldende stoffer - ingen skadelige stoffer indgår i fremstillingen af denne handske
  • Velegnet til de fleste allergifølsomme brugere