Industrihandsker, uvex phynomic foam
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6005011 6005010 6005009 6005008 6005007 6005006
112-4484EA 460 DKK
112-4484 112-4483 112-4482 112-4481 112-4480 112-4564
Industrihandsker, uvex phynomic foam
Handsker
Uvex phynomic foam er en ultralet all-round sikkerhedshandske. Handskeforet i polyamid/elasthan har en belægning af aqua-polymerskum på håndfladen og fingerspidserne.
  • Skumbelægning er ekstremt fleksibel, giver et godt greb og efterlader ingen spor på følsomme overflader
  • Fremragende smidighed
  • Meget høj grad af åndbarhed
Ideel til præcisionsmontering og præcisionsarbejde samt til fødevareindustrien. Velegnet til brug i tørre og let fugtige områder.
Certificeringer: EN 388 (3121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100.
Bestil nu
Specifikationer
Model foam
Ambidextrous/Hånd-specifik Hånd-specifik
Environmentally Preferable
Engangs/Genbrugelig Genanvendelig
Foringsmateriale Polyamid / elastan
Manchet Strikket
EN norm EN 388 (3121X)
Godkendt til fødevarekontakt +