Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Leverandør: asecos
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30410001 30411001 30432001 30433001
MSGA30410001EA 22310 DKK
MSGA30410001 MSGA30411001 135-2028 MSGA30433001
Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Møbler Opbevaringskabinetter
Modeller med et stort grafisk display er angivet med G i modelnavnet. På samme måde viser jeg intern kalibrering. Modeller med suffikset -C leveres med et fabrikskalibreringscertifikat. Se hjemmesiden for detaljer om hele udvalget af modeller.
  • Sikkerhed - højre skuffe standard monteret med jordledning inkl. klemme, både skuffe med tætningssvejset sump og selvlukkende ved brand
  • Skufferne kan låses med cylinderlås og forbliver åbne i enhver position
  • Fleksibel og mobil – hjul med sokkel fås som ekstraudstyr
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (NW 75) til et teknisk udsugningsanlæg teknisk ventilation på under
Certificeringer: EN 14727 overensstemmelse (laboratoriemøbler), GS godkendelse, CE overensstemmelse. Ovntestet (typetest) i henhold til EN 14470-1
Leveringsinformation: Leveres uden indvendige udstyrspakker. Indvendige udstyrspakker skal derudover bestilles. Se venligst hjemmesiden eller kontakt Avantor salgskontor for yderligere information. Leveringspriser er tilgængelige på forespørgsel.