Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Leverandør: asecos
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 18400 DKK
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Møbler Opbevaringskabinetter
Underbænkskabe med fløjlåger. Brandmodstand: 90 minutter.
  • Sikker adgang til alle containere, indvendigt af skuffer er helt synlige
  • Skufferne kan låses med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Fleksibel og mobil – hjul med sokkel fås som ekstraudstyr
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (NW 50) til et teknisk udsugningssystem teknisk
  • Praktiske håndteringsdøre, som kan åbnes med minimal indsats
Certificeringer: EN 14727 overensstemmelse (laboratoriemøbler), GS godkendelse, CE overensstemmelse. Ovntestet (typetest) i henhold til EN 14470-1
Leveringsinformation: Leveres uden indvendige udstyrspakker. Indvendige udstyrspakker skal derudover bestilles. Se venligst hjemmesiden eller kontakt Avantor salgskontor for yderligere information. Leveringspriser er tilgængelige på forespørgsel.