N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), SupraSolv® for headspace gas chromatography
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02497.0500 1.02497.1000 1.02497.2500
1.02497.0500EA 994 DKK
1.02497.0500 1.02497.1000 1.02497.2500
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), SupraSolv® for headspace gas chromatography
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molekylvægt: 99.13 g/mol
Kogepunkt: 202
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM