Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% 75 2-propanol zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diisopropoxytitanium(IV) Bis(acetylacetonate), Titanium (di-i-propoxide)bis(acetylacetonate), Titanium(IV) Diisopropoxide Bis(acetylacetonate), Titanium (IV) bis (acetylacetonate) diisopropoxide
MQ200
8.43742.0100 8.43742.0500
8.43742.0100EA 409 DKK
8.43742.0100 8.43742.0500
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% 75 2-propanol zS, Sigma-Aldrich®
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formel: C₁₆H₂₈O₆Ti
Molekylvægt: 364.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000031
CAS-nummer: 17927-72-9
UN nummer: 1219
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) hydrolysis
Flash Point 12 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Assay (ex Ti) 72,0 - 78,0%
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0,990 - 1,020
Identity (IR) passes test