DL-Tartaric acid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43377.0100 8.43377.0500
8.43377.0100EA 266 DKK
8.43377.0100 8.43377.0500
DL-Tartaric acid til syntese, Sigma-Aldrich®
DL-Tartaric acid
Formel: C₄H₆O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151254
CAS-nummer: 133-37-9
EINECS: 205-105-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 215 g/l (25 °C)
Melting Point 198...204 °C
Molar Mass 150.09 g/mol
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 210 °C
pH 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 425 °C
pH value 1,6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Vapor pressure - 0,1 hPa (20 °C)
Storage temperature 15...25 °C
Assay (acidimetric) ≥99%
Melting range (lower value) ≥198%
Melting range (upper value) ≤204 °C
Identity (IR) passes test