D-Glucoronic acid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43961.0010
8.43961.0025
8.43961.0010EA
998
DKK
8.43961.0010
8.43961.0025
D-Glucoronic acid til syntese, Sigma-Aldrich®
D-Glucoronic acid
Formel:
C₆H₁₀O₇ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00166981 CAS-nummer: 6556-12-3 EINECS: 229-486-4 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | Soluble at 20 °C |
Melting Point | 160...164 °C |
Hill Formula | C6H10O7 |
Molar Mass | 194,14 g/mol |
HS Code | 2932 99 00 |
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (acidimetric) | ≥98% |
Identity (IR) | passes test |