VWR®, Bottles, Narrow Neck, Octagonal, PET, with Screw Caps, for Foodstuffs
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
391-1551EA 1160 DKK
391-1551 391-1552
VWR®, Bottles, Narrow Neck, Octagonal, PET, with Screw Caps, for Foodstuffs
Flasker Plastflasker
PET, klar, med HDPE-låg.
  • Fremstillet i klasse 100 renrum (sterilt) af materialer egnet til fødevarer
  • Med separat, ufarvet låg
  • Lav vægt, brudsikker, fremragende tæthed
Ideel til fødevaretekniske anvendelser. Til opbevaring og transport af væsker og pulvere. Optimal brug af opbevaringsplads ved vandret anbringelse. Med inddeling: 125 ml (i 25 ml-trin), 250, 500 og 1000 ml (i 50 ml-trin). Hals-diameter: 31,7 mm.