3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20970.0025 8.20970.0100
8.20970.0025EA 251 DKK
8.20970.0025 8.20970.0100
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride til syntese, Sigma-Aldrich®
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Formel: C₂₄H₈O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006916
CAS-nummer: 128-69-8
EINECS: 204-905-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0,87 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C
Molar Mass 392.33 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Flash Point 400 °C
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 300 kg/m3
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C