(-)-Menthyl acetate til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16147.0010 8.16147.0100
8.16147.0010EA 269 DKK
8.16147.0010 8.16147.0100
(-)-Menthyl acetate til syntese, Sigma-Aldrich®
(-)-Menthyl acetate
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001482
CAS-nummer: 2623-23-6
EINECS: 220-076-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 229.5 °C
Density 0,925 g/cm3
Hill Formula C12H22O2
Assay (GC, area%) ≥97 Area%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C