Burners, Teclu
Leverandør: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VL01262DE VL01262DP
JUCHVL01262DEEA 0 DKK
JUCHVL01262DE JUCHVL01262DP
Burners, Teclu
Varmeapparater Gasbrændere
Teclu burners with needle valve.
Height: 150 mm
Weight: 325 g