Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line XLT-5,500 mm depth
Leverandør: DUPERTHAL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
29-061457-401 29-061457-001 29-061459-001
DUEH29-061457-401EA 20130 DKK
DUEH29-061457-401 DUEH29-061457-001 DUEH29-061459-001
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line XLT-5,500 mm depth
Møbler Opbevaringskabinetter
Disse underbænk sikkerhedskabinetter er brandsikre i op til 90 minutter. Underskabene har fløjlåger og/eller skuffer til opbevaring af skadelige stoffer i arbejdsområder.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Skufferne eller fløjlågerne forbliver åbne i alle positioner, og beholderne kan sættes i eller tages ud med begge hænder. Skufferne/lågerne lukker automatisk i tilfælde af brand. Alle UTS M-modeller har som standard højrehængt låge men kan fås med venstrehængt låge (på anmodning).
Som standard er der potentialudligningsbøjle oven på kabinettet til tilslutning af jordforbindelse i overensstemmelse med TRBS 2153, BGR 132 (forhindring af gnistfarer). De indvendige fittings er konduktivitetsmæssigt forbundet til potentialudligningsbøjlen.
Konstant udsugning ved gulvet via den hullede sokkel (højde 35 mm). Dette giver mulighed for sikker registrering og bortskaffelse med udsugningsluften af skadelige stoffer eller dampe, som samler sig i bunden. Udsugningsforbindelsens diameter er 75 mm på kabinettets bagside. Stopflapperne lukker automatisk for udsugningen i tilfælde af brand.
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. Two bottom trays, two perforated sheet inserts and classical base 35 mm.
Certificeringer: I overensstemmelse med TRbF 20 Annex L. Typetestet i henhold til DIN EN 14470-1 og DIN EN 14727 (standarden for laboratoriemøbler) af anerkendte testinstitutter (TÜV Süd, ift Braunschweig) og klassifikationstype 90 i overensstemmelse med DIN EN 14470-1, GS/CE-mærke.
Leveringsinformation: Levering er ikke inkluderet, priser kan bestilles.