Polyvinyl alkohol, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE velegnet som hjælpestof, hydrolysed, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.41353.1000 1.41353.9029
1.41353.1000EA 5130 DKK
1.41353.1000 1.41353.9029
Polyvinyl alkohol, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE velegnet som hjælpestof, hydrolysed, SAFC®
Polyvinyl alkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL Number: MFCD00081922
CAS-nummer: 9002-89-5