VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-2334EA 799 DKK
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Termometre Digital termometre
Digitale termometre er udformet til nøjagtigt at overvåge temperaturen af køleskabe, frysere, inkubatorer, vandbade eller under transporten, i en eller to forskellige områder med lukkede temperaturstyrede bufret sensorer eller stående sensorer.
  • Smart alarm: Visuel og hørbar alarm, selvom enheden vender tilbage til ikke-alarmtilstande
  • Triple-display viser samtidig maksimum/minimum og aktuelle temperaturer
  • Maksimum/minimum indikatorr
Prober: 1 eller 2 kuglesensorer/1 eller 2 flaskesonder med ikke-toksisk glykol, i 2 versioner; 5 ml flaske eller mikroflaske til simulering af vacciner.
Certificeringer: Kalibrering overholder ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 og 9001, godkendt af A2LA, indikerer sporbarhed til standarder leveret af NIST.
Leveringsinformation: Leveres med Traceable® certifikat for kalibrering, flip-open stativ, vægmontering, VELCRO®, magnetstrimler og indikator for lavt batteriniveau.