Polyvinyl alkohol 5-88, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE velegnet som hjælpestof, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.41354.1000 1.41354.9029
1.41354.1000EA 5120 DKK
1.41354.1000 1.41354.9029
Polyvinyl alkohol 5-88, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE velegnet som hjælpestof, SAFC®
Polyvinyl alkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Smeltepunkt: 160…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-nummer: 9002-89-5