Dunke med sanitetsflange, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2630-0020 2630-0050 2630-0010
216-1756EA 5340 DKK
216-1756 216-1757 216-0304
Dunke med sanitetsflange, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
PP, transparent.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbar
  • Rengøring er hurtig og nem, da der ikke er noget skruegevind
Med svejsede Tri-Cover flanger til aseptisk væskeoverførsel og/eller prøveindsamling.
Bestillingsoplysninger: Halvmufferne (734-2466) og forseglingerne (734-2469), som begge, skal bestilles separat.
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering NAR Certificate of Retirement