Acetonitril med 0,1% (v/v) Trifluoreddikesyre, HiPerSolv CHROMANORM® til LC-MS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Påfyldt under nitrogen.
84869.290EA 825 DKK
84869.290 84869.320
Acetonitril med 0,1% (v/v) Trifluoreddikesyre, HiPerSolv CHROMANORM® til LC-MS
Acetonitril med 0,1% (v/v) Trifluoreddikesyre
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
UN nummer: 1648
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (195 nm) Min. 20 %
Transmittance (200 nm) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test